Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tip, Sterile
Codice prodotto. 17585955
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
200 μL
1000 μL
Graduazioni:
0.5, 2, 10 μL
10, 50, 100 μL
200, 500, 1000 μL
Lunghezza (sistema metrico):
31 mm
51 mm
82 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1.22 in.
2.01 in.
3.23 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 17585955
Marca: Greiner Bio-One 771355
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal fit for all common pipettes, free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins), and non-cytotoxic.
  • Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
  • Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins)
  • Non-cyctotoxic
  • Accuracy & precision according to ISO 8655
  • Made from highly transparent virgin polypropylene
  • Easy-to-read graduation for quick volume checks
  • Full traceability
  • Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 1.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137
Dichiarazioni di pulizia Free of DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins); Non-cyctotoxic
Da utilizzare con (applicazione) Manual Liquid Handling
Formato Ricarica
Quantità 4800 Pk.
Codice colore Rosso
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduato Yes
Product Line Sapphire
Materiale Polipropilene
Graduazioni 0.5, 2, 10 μL