missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Sapphire Supreme Gloves

Codice prodotto. p-7250634
Click to view available options
Size:
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17891664

Marca: Skytec SKG00001TD

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Using the latest innovation, Sapphire Supreme is a very light weight glove (18 gauge) providing outstanding cut protection and high dexterity in the most risky applications. Thin, breathable and long lasting coating, ideal for all precise applications.

  • Cut resistant: Level F (EN 388:2016)
  • 18 gauge seamless liner offers flexibility, comfort and high fingertip sensitivity
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Specific metal fiber and Nylon on the outside, fully encapsulated enable extreme cut protection against burrs and sharp edges

Specifica

Certificazione/Conformità CE CAT II, ANSI Cut
Certifications/Compliance (Europe) EN388, EN 420
Struttura Seamless Knit
Coating Material Nitrile MicroFoam
Colore Gray, Black
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Specific
Latex Free No
Materiale HPPE, Steel Fiber, Nylon, Nitrile
Product Type Knitted Dipped Glove
Size 7, Small
EN388 Standard 4X43F
Da utilizzare con (applicazione) Industrial
Sesso Unisex
Stile polso guanto Elasticated
Tipo di imballaggio Bag
Quantità 120 Pk.
Stile pollice Reinforced
Yarn Gauge 18 G
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato