Learn More
Saracatinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463728
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16463728
Marca: Medchem Express HY10234
MedChemExpress Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Specifica
Materiale o nome chimico Saracatinib
CAS 379231-04-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H32ClN5O5
Quantità 10 mg
Sinonimo AZD0530
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (92.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(OCO2)=C1NC3=C4C(OC5CCOCC5)=CC(OCCN6CCN(C)CC6)=CC4=NC=N3
Molecular Weight (g/mol) 542.03
Peso formulazione 542.03
Percent Purity 98.75%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.