Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosine, 98%
Codice prodotto. p-4510348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10235630
Marca: Thermo Scientific Chemicals 157741000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-97-1
Formula molecolare C3H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Numero MDL MFCD00004279
InChI Key FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC Name 2-(methylamino)acetic acid
SMILES CNCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sarcosine
Colore Colorless or White to Yellow
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3NHCH2CO2H
Acqua 2% max.
Peso formulazione 89.09
Percent Purity ≥97.5% (total base)