Learn More
SARS-CoV-2 N Protein Mouse anti-Virus, Clone: OTI8G10, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF814432
Descrizione
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 N Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western BlotSpecifica
| SARS-CoV-2 N Protein | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| N | |
| COVID19 Nucleocapsid; COVID-19 nucleocapsid; COVID19 Spike nucleocapsid | |
| Recombinant full length SARS-CoV-2 N protein produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Western Blot | |
| OTI8G10 | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative | |
| P59595 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 1489678 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.