Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (4Z6T2), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-05765AF532
Codice prodotto. 18393557
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Polyclonal
ELISA, ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
E.coli derived SARS-COV-2 Nucleoproteins Ser2-Ala419(Gly335Ala) Accession #QHD43423.2
0.1 mL
Virology Bacteria and Parasites
43740575
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
SARS-CoV-2
Purified