Learn More
IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide VVFLHVTYV (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16654744 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 16654744
Marca: IBA Lifesciences 67114901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • SARS-CoV-2 peptide VVFLHVTYV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Specifica
Purezza >85%
Livello di endotossine Free
Formato Lyophilized Powder
Quantità 1 mg
Research Category T cell stimulation
Esclusivamente per scopi di ricerca.