Learn More
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal Antibody (OTI3A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA814466
Descrizione
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western BlotSpecifica
| SARS-CoV-2 Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| ELISA, Western Blot | |
| OTI3A2 | |
| Unconjugated | |
| Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2 | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Spike-RBD protein produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.