Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB11294-100
Codice prodotto. 18721397
  • 637.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blocking Assay, Neutralization, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Spike RBD
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Blocking Assay, Neutralization, Immunocytochemistry
1049417
Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
YP_009724390.1
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein, Val16-Pro681, Accession # YP_009724390.1
100 μg
Primary
SARS-CoV-2
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt