Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00€ - 619.00€
Specifica
| Antigene | Spike RBD |
|---|---|
| Clone | 1049865 |
| Diluizione | Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization |
| Applicazioni | Blocking Assay, Neutralization |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18701797
![]() |
R&D Systems
MAB11290-SP |
25 μg |
214.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18701017
![]() |
R&D Systems
MAB11290-100 |
100 μg |
619.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blocking Assay, NeutralizationSpecifica
| Spike RBD | |
| Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived SARS-CoV2 SARS-CoV2 spike, Arg319-Phe541, Accession # P0DTC2 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1049865 | |
| Blocking Assay, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| SARS-CoV-2 | |
| P0DTC2 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |