Learn More
PEPperCHIP™ SARS-CoV Antigen Microarray
Codice prodotto. 16317768
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16317768
Marca: PEPperCHIP™ SPC.019.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SARS-CoV Antigen Microarray with 998 antigen specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: 4 selected antigens of SARS coronavirus: spike glycoprotein (S protein), nucleoprotein (Nucleocapsid protein, NC), M protein, envelope small membrane protein (E protein, sM)
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 13 aa
  • Number of Peptides: 998 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 3 array copies per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm