missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sars Membrane Protein Antibody (2H2C4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
150.00€
Specifica
| Antigene | Sars M |
|---|---|
| Clone | 2H2C4 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18577522
|
Novus Biologicals
NBP1-28852-0.025ml |
0.025 mL |
150.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sars Membrane Protein Monoclonal specifically detects Sars Membrane Protein in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifica
| Sars M | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Virus | |
| Purified recombinant fragment of SARS-m protein expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 2H2C4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Subclonal supernatant with No Preservative | |
| IgG1 | |
| Tissue culture supernatant | |
| Specific for SARS-M. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto