missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15162-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene belongs to the class II amino-acyl tRNA family. The encoded enzyme catalyzes the transfer of L-serine to tRNA (Ser) and is related to bacterial and yeast counterparts.Specifica
| SARS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SARS | |
| SARS, Serine tRNA ligase, SERRS, SERS, seryl tRNA synthetase, Seryl tRNA(Ser/Sec) synthetase | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 20226, 266975, 6301 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.16 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P26638, P49591, Q6P799 | |
| SARS | |
| SARS Fusion Protein Ag7270 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto