Learn More
Sartorius Sartolab P20
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- It features a female luer-lock inlet and a male luer-lock outlet
- Highest flow rates with a large surface of filtration (20 cm²)
- No loss of protein with a low binding membrane
- Low dead volume due to an optimized membrane support
- Versions available with a prefilter for high particle load solutions
- Sartolab P20 Plus with an incorporated prefilter is recommended for difficult-to-filter solutions such as media that contains serum
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Ready-to-Use Pressure Filter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sartolab P20 |
| Materiale | Polycarbonate |
| Materiale (membrana) | PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Volume del campione | 5 L |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 20 cm² |
| Tipo | Pressure filter |
| Vedi altri risultati |