Learn More
Sartorius Qualitative Grade 1291 Filter Papers
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Formato:
Disc
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Made of refined pulp and cotton linters with an > 95% α-cellulose content. Ash content < 0,1% according to DIN 54370. Wet-strengthened.
Specifica
Specifica
| Formato | Disc |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conical Funnel |
| Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
| Particle Retention | 2 to 3 μm |
| Dimensione del poro | 2 to 3 μm |
| Velocità di filtraggio | 180 sec. |
| Grado | 1291 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.16 mm |
| Tipo | Qualitative Filter Paper |
| Vedi altri risultati |