missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Dosing Syringe
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo di display:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Use to moisten nutrient pads with water
- Capacity, 0.5 - 5mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Dosing Syringe |
| Tipo di display | None |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 to 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to moist the nutrient pads with Water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Combisart System |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto