Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Codice prodotto. 10374901 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7cm
5cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10374901
Marca: Sartorius 6980102
Frits for use with Sartorius Combisart Systems
  • Stainless steel
  • For stainless steel manifolds
  • Choose from 47mm and 50mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Frit
Tipo di display None
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema imperiale) 1.9 in.
Diametro (sistema metrico) 5cm
Lunghezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) Ensure uniform distribution of microorganisms and particles on the membrane filter surface
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stainless Steel Manifold