Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Codice prodotto. 10727622 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7cm
5cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10727622
Marca: Sartorius 6980103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Frits for use with Sartorius Combisart Systems
  • Stainless steel
  • For stainless steel manifolds
  • Choose from 47mm and 50mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Frit
Tipo di display None
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema imperiale) 1.8 in.
Diametro (sistema metrico) 4.7cm
Lunghezza (sistema metrico) 47mm
Da utilizzare con (applicazione) Ensure uniform distribution of microorganisms and particles on the membrane filter surface
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stainless Steel Manifold