Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Woulff's Bottle
Codice prodotto. 10643941 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo di display:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10643941
Marca: Sartorius 16610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottle for use with Sartorius Combisart System
  • Volume, 500mL
  • With stopcock
  • For protection of vacuum pump
  • Used between suction flask and vacuum source
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Woulff's Bottle
Tipo di display None
Capacità (sistema metrico) 500mL
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Protection of vacuum pump, used between suction flask and vacuum source
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used between suction flask and vacuum source
Include Stop Cock