Learn More
Sartorius arium™ ion exchange Resin
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
615DI Deionization Cartridges
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
arium™ refill pack of ion exchange resin mix in 25l PE bag for complete deionization cartridges
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 615DI Deionization Cartridges |
| Tipo | Ion Exchange Resin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Remove cations and anions from the water by exchanging H+ and OH- |