Learn More
Sartorius Cavi di trasferimento dati Balance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4235188 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo di collegamento:
RS232 a 25 pin a USB
Tipo:
Cavo: da RS-232 a USB
Lunghezza (sistema imperiale):
6.6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10647893
Marca: Sartorius YCC01USBM2
RS-232 Balance Data Transfer Cables in a variety of lengths.
RS-232 cables in a variety of lengths
Per l'uso con bilance Sartorius.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bilancia CPA, bilancia con memoria estesa, bilanci
Tipo di collegamento RS232 a 25 pin a USB
Lunghezza (sistema imperiale) 6.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 6.6 piedi
Tipo Cavo: da RS-232 a USB