Learn More
Sartorius Balance Density Determination Kits
Use with Sartorius balances to determine the density of solids and liquids
1120.00€ - 1350.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione della densità di solidi e liquidi
Include 2 becher (diam. 7 mm e 55 mm), telaio per barra, t
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15229134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
YDK01MS
Bilancia Cubis™; per moduli di pesatura con
1120.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10131371
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
YDK01
Bilancia CPA
1350.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10603932
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
YDK01LP
Bilancia di precisione Extend ED, LA, LP
1230.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Contenuto di tutti i kit
  • 2 becher (7°mm e 55°mm di diametro)
  • Telaio a barre
  • Termometro con clip di fissaggio
  • Piombo in vetro
  • Setaccio per l'immersione di campioni (complessivo per aggancio piatto)
  • Supporto per campioni (complessivo per aggancio piatto)
  • Piattaforma in metallo
Contenuto del kit CPA
  • Guarnizione per modelli ME
  • Disco di compensazione per modelli ME235S/P, ME254S
  • 3 adattatori
Contenuto dei kit Cubis
  • Adattatore per modelli LA/LP con schermatura per bilancia analitica
Contenuto del kit ED esteso
  • Adattatori per modelli LA/LP: 1 con e 1 senza schermatura per bilancia analitica
  • Disco di compensazione per modelli LA/LP2300D
Specifica
Specifica
Determinazione della densità di solidi e liquidi
2 becher (diam. 7 mm e 55 mm), telaio per barra, t