Learn More
Sartorius Remote Display for Sartorius Balances
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Backlit, 7-digit LCD
Descrizione
- Connect to balances using RS232 cable
- LCD displays come in reflective, transmissive or backlit models
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CPA Balance, Extended Balance, M-power Balance |
| Tipo di display | Backlit LCD |
| Tipo | Remote Display |