Descrizione
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophilic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- I filtri in nitrato di cellulosa combinano portate elevate con assorbenza elevata aspecifica
- Ritenzione delle particelle definita e tassi di cattura di microrganismi eccezionali e affidabili.
- Molto vantaggiosi per kit diagnostici e compatibili con soluzioni acquose, idrocarburi e numerosi altri solventi organici
- I filtri hanno una struttura porosa uniforme e sono disponibili in pori di vari diametri e dimensioni
- Dimensioni dei pori: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm e 8 μm
- I pori con dimensioni maggiori (8 μm, 5 μm, 3 μm) sono utili alla ritenzione di cellule e alla pre-filtrazione
- I pori con dimensione pari a 0.45 sono ideali per la raccolta e la filtrazione delle particelle
- Diametri: 13, 25, 37, 47, 50, 90 e 100 mm (da 0.5 a 3.9 poll.)
- I filtri senza griglia possono essere sterilizzati mediante autoclave (umido) a 121°C, ossido di etilene o irradiazione γ a 25 kGy
- L'etichetta del contenitore specifica il tipo, la quantità, il diametro, la dimensione dei pori e il numero di lotto
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì (bagnato) |
| Punto di bolla | 0.3 bar |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Nitrato di cellulosa |
| Materiale (membrana) | Cellulose Nitrate |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |