Learn More
Sartorius Complete System for Vivaflow™ Models
Codice prodotto. p-4234470 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vivaflow 200
Vivaflow 50
Area di filtraggio:
200 cm2
50 cm2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11576434
Marca: Sartorius VFS504
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Complete set of accessories for the Vivaflow™ tangential flow modular concentrator with a 115 V pump.
The Vivaflow 50 and Vivaflow 200 tangential flow modular concentrators offer significantly faster concentration with less hold-up than comparable devices
Unique 'flip-flow' thin channel flow path combines greatly increased cross-flow turbulence with low pump requirements
Vivaflow 200 complete system
  • Can concentrate 1L up to 50 times in less than 30 minutes
  • For faster filtration or for processing volumes of 5L or more, two Vivaflow 200 modules may be linked in parallel
  • Includes pump (115 V), easy-load pump head (size 16), tubing, 500mL sample/diafiltration reservoir
Vivaflow 50 complete system
  • Will concentrate volumes as small as 100mL down to less than 10mL in a few minutes
  • Up to six interlinked modules can concentrate 3L over 50 times in 60 minutes
  • Includes pump (115 V), easy-load pump head (size 16), tubing, 500 ml sample/ diafiltration reservoir, module stand, pressure indicator, T connectors, series interconnectors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vivaflow 50
Materiale Silicone
Materiale (membrana) TPX
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 50 cm2
Include Pump (115V), easy load pump head (size 16), tubing, 500mL sample, diafiltration reservoir, module stand, pressure indicator, T connectors, series interconnectors
Quantità Each
Tipo Concentrating System
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 1.5 mL
Dimensioni (L x P x A) 4.21 x 0.98 x 3.3 in. (10.7 x 2.5 x 8.4cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 4.21 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Altezza (sistema metrico) 8.4 cm