Learn More
Sartorius Cubis™ Balance Display and Control Units
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13169240 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Include:
Backlit black and white graphic display and tactil
Color TFT graphic display and touch screen
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13169240
Marca: Sartorius YAC01MSU
Variety of displays and control units available
For use with Cubis™ balances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cubis Balance
Include Backlit black and white graphic display and tactil
Tipo Control Unit