Learn More
Sartorius Cables for Cubis™ High-Capacity Balances
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cubis MSE Balance
Modello Cubis™ con leggibilità di 0.01/0.001
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cables
- For use with Cubis MSA, MSU and MSE display and control units
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cubis MSE Balance |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 118.11 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 cm |
| Tipo | Printer Cable |