Learn More
Sartorius Density Kits, for Secura™, Quintix™ and Practum™ Precision Balances
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16313166 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Density Kit; for Secura, Quintix, Practum precision balances
Codice prodotto. 16313166
Marca: Sartorius YDK04
For Secura™, Quintix™ and Practum™ Precision Balances.
For use with Secura™, Quintix™ and Practum™ Precision Balances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Secura, Quintix, Practum Analytical Balance
Tipo Density Determination Kit