Learn More
Sartorius Diafiltration Cups for Vivaspin™ 20
Codice prodotto. 10049460 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Quantità:
12/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10049460
Marca: Sartorius VSA005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with Vivaspin 20
Use with Vivaspin 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vivaspin 20
Volume del campione Up to 2 mL
Sterilità Non-sterile
Quantità 12/Pk.
Tipo Diafiltration Cup