Learn More
Sartorius Disposable Plastic Syringes
Codice prodotto. 10708591 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10708591
Marca: Sartorius 16644E
Disposable Plastic Syringes that can be used with all syringe filter holders and 3-way valves.
  • Male luer-lok connector
  • Comes with needle
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Plastic
Calibro dell'ago 19 G
Da utilizzare con (applicazione) For filter holders
Product Type Syringe
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 5 mL
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Male Luer Lock