Learn More
Sartorius Bilance di precisione Entris™
Codice prodotto. 15253903 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
150 g
320 g
420 g
620 g
Modello:
ENTRIS153-1S
ENTRIS153i-1S
ENTRIS323-1S
ENTRIS323i-1S
ENTRIS423-1S
ENTRIS423i-1S
ENTRIS623-1S
ENTRIS623i-1S
Tempo di stabilizzazione:
1.0 s
1.0 sec.
1.1 sec.
1.3 s
1.3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15253903
Marca: Sartorius ENTRIS323I1S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Delivers effective and reliable weighing results in daily work. Sartorius Entris™ Precision Balances provide easy and clearly structured user interface, logical key assignment and excellent readability for error-free operation.
  • White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions
  • New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys
  • RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port
  • Total ease of operation
  • All keys have positive click action
  • Clearly defined control panel
  • Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
  • Fast response time and display stability
  • Language-driven user interface
  • Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Internal
Capacità 320 g
Leggibilità 1 mg
Linearità 2 mg
Modello ENTRIS323i-1S
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 1.1 sec.
Tipo Precision Balance
Dimensioni (P x L x A) 230 x 303 x 136 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 115 mm