Learn More
Sartorius Bilance di precisione Entris™
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
150 g
320 g
420 g
620 g
Modello:
ENTRIS153-1S
ENTRIS153i-1S
ENTRIS323-1S
ENTRIS323i-1S
ENTRIS423-1S
ENTRIS423i-1S
ENTRIS623-1S
ENTRIS623i-1S
Tempo di stabilizzazione:
1.0 s
1.0 sec.
1.1 sec.
1.3 s
1.3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione luminosa ambientale
- Nuova concezione operativa: agevole configurazione delle singole impostazioni con istruzioni passo-passo concise e basate su menu (scelta tra 5 lingue) e navigazione semplificata con i tasti freccia
- Disponibile con calibrazione interna o esterna
- Porta di interfaccia bidirezionale RS-232C; cavo opzionale Sartorius per la connessione della bilancia a una porta USB
- Massima facilità di utilizzo
- A tutti i tasti corrispondono azioni
- Pannello di controllo ben definito
- Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
- Velocità di risposta e stabilità del display
- Interfaccia utente basata sulla lingua
- Commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesata percentuale, conversione tra unità, pesatura di animali, calcolo totale netto, determinazione della densità e conteggio
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Esterna |
| Capacità | 150 g |
| Leggibilità | 1 mg |
| Linearità | 2 mg |
| Modello | ENTRIS153-1S |
| Ripetibilità | 1 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 1.3 s |
| Dimensioni (P x L x A) | 230 x 303 x 136 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno vasca | 115 mm |