Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Entris™
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
820 g
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Include:
Calibrazione esterna
Internal Calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione luminosa ambientale
- Nuova concezione operativa: agevole configurazione delle singole impostazioni con istruzioni passo-passo concise e basate su menu (scelta tra 5 lingue) e navigazione semplificata con i tasti freccia
- Disponibile con calibrazione solo esterna
- Porta di interfaccia bidirezionale RS-232C; cavo opzionale Sartorius per la connessione della bilancia a una porta USB
- Massima facilità di utilizzo
- A tutti i tasti corrispondono azioni
- Pannello di controllo ben definito
- Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
- Velocità di risposta e stabilità del display
- Interfaccia utente basata sulla lingua
- Commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesata percentuale, conversione tra unità, pesatura di animali, calcolo totale netto, determinazione della densità e conteggio
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | RS-232C, 25-pin |
| Capacità | 4.2 kg |
| Leggibilità | 10 mg |
| Include | Calibrazione esterna |
| Linearità | 30 mg |
| Modello | ENTRIS4202-1S |
| Ripetibilità | 10 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 1.5 sec. |
| Tipo | Toploading Balance |
| Dimensioni (L x P x A) | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) |
| Vedi altri risultati |