Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Entris™
Codice prodotto. 15234946 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
820 g
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Include:
Calibrazione esterna
Internal Calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15234946
Marca: Sartorius ENTRIS5201I1S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
When you need to get a heavy workload of repetitive applications done fast. Innocal Calibration Services avaliable on some models.
  • White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions
  • New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys
  • RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port
  • Total ease of operation
  • All keys have positive click action
  • Clearly defined control panel
  • Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
  • Fast response time and display stability
  • Language-driven user interface
  • Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
Innocal Calibration Services
Available in items containing i-1SUS in Manufacturer's No.: 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS-232C, 25-pin
Capacità 5.2 kg
Leggibilità 100 mg
Include Internal Calibration
Linearità 300 mg
Modello ENTRIS5201i-1S
Ripetibilità 100 mg
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Tipo Toploading Balance
Dimensioni (L x P x A) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 180 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 180 mm
Peso (sistema imperiale) 7.7 lb.
Peso (sistema metrico) 3.5 kg