Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Entris™
Codice prodotto. 15293903 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
820 g
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Include:
Calibrazione esterna
Internal Calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15293903
Marca: Sartorius ENTRIS822I1S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
When you need to get a heavy workload of repetitive applications done fast. Innocal Calibration Services avaliable on some models.
  • White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions
  • New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys
  • RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port
  • Total ease of operation
  • All keys have positive click action
  • Clearly defined control panel
  • Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
  • Fast response time and display stability
  • Language-driven user interface
  • Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
Innocal Calibration Services
Available in items containing i-1SUS in Manufacturer's No.: 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS-232C, 25-pin
Capacità 820 g
Leggibilità 10 mg
Include Internal Calibration
Linearità 30 mg
Modello ENTRIS822i-1S
Ripetibilità 10 mg
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Tipo Toploading Balance
Larghezza (sistema metrico) vaschetta Not Applicable
Profondità (sistema metrico) vasca Not Applicable
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 150 mm
Peso (sistema imperiale) 5.7 lb.
Peso (sistema metrico) 2.6 kg