Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Entris™
Codice prodotto. p-4687150 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
820 g
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Include:
Calibrazione esterna
Internal Calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15203923
Marca: Sartorius ENTRIS62021S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
When you need to get a heavy workload of repetitive applications done fast. Innocal Calibration Services avaliable on some models.
  • Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione luminosa ambientale
  • Nuova concezione operativa: agevole configurazione delle singole impostazioni con istruzioni passo-passo concise e basate su menu (scelta tra 5 lingue) e navigazione semplificata con i tasti freccia
  • Porta di interfaccia bidirezionale RS-232C; cavo opzionale Sartorius per la connessione della bilancia a una porta USB
  • Massima facilità di utilizzo
  • A tutti i tasti corrispondono azioni
  • Pannello di controllo ben definito
  • Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
  • Velocità di risposta e stabilità del display
  • Interfaccia utente basata sulla lingua
  • Commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesata percentuale, conversione tra unità, pesatura di animali, calcolo totale netto, determinazione della densità e conteggio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS-232C, 25-pin
Capacità 6.2 kg
Leggibilità 10 mg
Include Calibrazione esterna
Linearità 30 mg
Modello ENTRIS6202-1S
Ripetibilità 10 mg
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Tipo Toploading Balance
Dimensioni (L x P x A) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 180 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 180 mm
Peso (sistema imperiale) 6.8 lb.
Peso (sistema metrico) 3.1 kg