Learn More
Sartorius Membrane in gelatina per monitoraggio aria ambiente
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Confezione individuale:
No - 5 filters/bag
Yes - in 1 PE bag each
Yes - in 3 PE bags each
Yes - in 3 PE bags each, label on innermost bag
N. per custodia:
10 Pack
10 x 5 Pack
20 X 5 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Completely water soluble to maintain microorganisms
- Viability of collected microorganisms is retained for a relevant and meaningful sampling time
- Microbes in one sample can be cultivated in/on different nutrient media
- Low and high bacteria counts can be measured
- Sample is not affected by inhibitors
- Solubility of the gelatin filter is a prerequisite for virus sampling
- Available as filter discs, suitable for the filter holder 17655 (80mm dia.) supplied with the MD8 Airscan, as well as in smaller diameters.
- Disposable filter options are individually packaged, presterilized and ready-to-connect units, each consisting of a gelatin membrane filter and a holder
- Bac. subtilis niger spores 99.9995% at 0.25m/s inlet velocity
- Coli-Phages: phage T1, 99.9% at 0.3m/s inlet velocity and 50% rel. air humidity
- Phage T3, 99.94% at 0.3 m/s inlet velocity and 80% rel. air
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Gelatine |
| Dimensione del poro | 3.0 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Confezione individuale | Yes - in 3 PE bags each |
| N. per custodia | 10 Pack |
| Quantità | 10/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 250 μm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X10 MBNE GELATIN MD8 80MM ST 3F
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose