Learn More
Sartorius Membrane in gelatina per monitoraggio aria ambiente
Codice prodotto. p-4231976 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Confezione individuale:
No - 5 filters/bag
Yes - in 1 PE bag each
Yes - in 3 PE bags each
Yes - in 3 PE bags each, label on innermost bag
N. per custodia:
10 Pack
10 x 5 Pack
20 X 5 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15992460
Marca: Sartorius 1260225ALK
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la raccolta di microbi e virus presenti nell'aria. Le membrane in gelatina per il monitoraggio dell'aria ambientale Sartorius garantiscono risultati affidabili e precisi. Sono sterili, idrosolubili e presentano un tasso di ritenzione elevato. Vasta scelta di filtri monouso confezionati singolarmente di dimensioni diverse, forniti con portafiltri o in confezioni di filtri a disco.
Completely water soluble to maintain microorganisms
  • Viability of collected microorganisms is retained for a relevant and meaningful sampling time
  • Microbes in one sample can be cultivated in/on different nutrient media
  • Low and high bacteria counts can be measured
  • Sample is not affected by inhibitors
  • Solubility of the gelatin filter is a prerequisite for virus sampling
For use with the MD8 Airscan™ air samplers (gelatin filter method)
  • Available as filter discs, suitable for the filter holder 17655 (80mm dia.) supplied with the MD8 Airscan, as well as in smaller diameters.
  • Disposable filter options are individually packaged, presterilized and ready-to-connect units, each consisting of a gelatin membrane filter and a holder
Retention rates
  • Bac. subtilis niger spores 99.9995% at 0.25m/s inlet velocity
  • Coli-Phages: phage T1, 99.9% at 0.3m/s inlet velocity and 50% rel. air humidity
  • Phage T3, 99.94% at 0.3 m/s inlet velocity and 80% rel. air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Disc
Materiale Gelatine
Dimensione del poro 3.0 μm
Sterilità Sterile
Confezione individuale No - 5 filters/bag
N. per custodia 10 x 5 Pack
Quantità 50/Cs.
Spessore (sistema metrico) 250 μm
Tipo Gelatine Filter
Bagnabilità Water soluble
Diametro (sistema metrico) 25 mm