Learn More
Sartorius Lid Seal for Combisart™ Funnels
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Materiale:
Silicone
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lid Seal available in silicone or stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Combisart Funnels |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Seal, Lid |