Learn More
Sartorius Microsart™ Maxi Vacuum Pumps
Codice prodotto. 15962540 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Portata:
22 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15962540
Marca: Sartorius 1669416022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Microsart Maxi vacuum pumps provide up-to-date technology for daily use in the microbiology laboratory environment
Ideal for microbiological filtrations
  • Neoprene membrane pumps
  • Decreased sub lethals, higher recovery rates and shorter incubation times
  • Low noise level
  • Oil-and maintenance-free
  • Controlled and easily adjustable vacuum
  • Pressure filtration with Microsart mini vac possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 100 mbar
Peso di spedizione (sistema imperiale) 15.65 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 7.1 kg
Amperaggio 0.9 A
Requisiti elettrici 115 V 60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 8 x 10.3 x 4.3 in. (204 x 261 x 110 mm)
Livello di rumorosità 57.5 to 59.0 dB (A)
Wattage 130 w
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Portata 22 L/min.
Frequenza 60 Hz
Overall Height (English) 4.3 in.
Overall Height (Metric) 10.92 cm
Overall Length (English) 8 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 20.32 cm
Overall Width (English) 10.3 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 261 mm
Tipo di pompa Vacuum Pump
Maximum Pressure 1 bar
Tensione 115 V