Learn More
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, non sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa non sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
890.00€ - 1245.00€
Specifica
Descrizione | Idrofilo |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 6.2 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10762722
|
Sartorius
16592----------Q |
0.8 μm | Verde | Luer Lock maschio |
890.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10189270
|
Sartorius
16534----------Q |
0.2 μm | Blu | Luer Lock maschio |
1025.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10024370
|
Sartorius
17597----------Q |
0.2 μm | Blu | Luer Slip maschio |
1025.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10074390
|
Sartorius
17598----------Q |
0.45 μm | Giallo | Luer Slip maschio |
1245.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10281691
|
Sartorius
16555----------Q |
0.45μ m | Yellow | Uscita Luer-Lok |
1205.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10598001
|
Sartorius
17594----------Q |
5 μm | Brown | Luer Lock maschio |
950.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10490293
|
Sartorius
17593----------Q |
1.2 μm | Rosso | Luer Lock maschio |
960.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Nonsterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Filtrazione veloce e affidabile di volumi piccoli o medio, completi di unità di filtrazione pronte all'uso che eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio per la sostituzione del filtro e la pulizia del sistema di filtrazione. Queste unità consentono di risparmiare tempo e sono utili in numerose applicazioni: pulizia dei campioni, rimozione del particolato e filtrazione sterile.
- Pratiche e subito disponibili
- Facili da utilizzare
- Qualità comprovata
- Economiche
- Disponibili in una vasta gamma di tipologie
- Testate al 100% durante la produzione
Specifica
Idrofilo | |
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) | |
6.2 cm2 | |
Metilmetacrilato-butadiene-stirene polimerizzato (MBS) | |
Versione non sterile, bulk | |
Confezione da 500 | |
Filtro per siringa NML |
Sì | |
Non-sterile | |
0.15 ml | |
Luer-Lock femmina | |
No | |
50 °C | |
28 mm |