Learn More
Sartorius Phase Separator Papers for separation of Aqueous and Organic Phases using Grade 480
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- This special paper separates aqueous from organic phases
- The grade 480 is impregnated with a stabilized silicon, thus rendering it hydrophobic
- It retains water and allows solvents to flow through
- In many applications, this phase separator paper eliminates the need to use separating funnels
- They are available in discs and folded filters
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | Ultrafiltration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Labscale TFF System |
| Materiale | Silicone |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of aqueous and organic phases |
| Quantità | 100 Pack |
| Tipo | Phase Separating Paper |
| Diametro (sistema imperiale) | 4.92 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 12.5 cm |