Learn More
Sartorius Practum™ Precision Weighing Balances
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
210 g
310 g
510 g
Modello:
213
313
513
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Involucro dal design innovativo e robusta cella di pesatura per operazioni semplici. Eccellente connettività nel trasferimento dei risultati ai fogli di calcolo Microsoft Excel o alla stampante YDP40.
- Si pagano solo le caratteristiche effettivamente necessarie
- Risultati professionali con una bilancia di altissimo livello
- Letture coerenti con eccellente ripetibilità e protezione da sovraccarico per molti anni di affidabilità
- Il blocco supervisore impedisce modifiche involontarie alle impostazioni
- Trasferimento dati dalla bilancia a una stampante o a un computer facile e veloce con la tecnologia plug & play
- Schermatura resistente in grado di resistere a procedure di pesatura rigorose condotte da più utenti
- Possibilità di disassemblare completamente lo strumento per una pulizia ottimale
Specifiche
- Controllo del livello: Indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
- Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati, tola, baht, mesghal, Newton
- Protezione da manomissioni: blocco supervisore
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington o di blocco con cavo o catena
- Pesata da sotto: sì
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni
Peso; densità; percentuale; pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio; condizioni di instabilità
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | Mini USB |
| Capacità | 310 g |
| Tipo di display | Display grafico a colori |
| Leggibilità | 1 mg |
| Formato | Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei |
| Include | Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g |
| Livellamento | Manuale |
| Linearità | ±3 mg |
| Materiale | Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS |
| Modello | 313 |
| Vedi altri risultati |