Learn More
Sartorius Practum™ Precision Weighing Balances
Codice prodotto. 16333086 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
210 g
310 g
510 g
Modello:
213
313
513
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16333086
Marca: Sartorius PRACTUM5131S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Universal power adapter, USB data cable, in-use cover, application guide
Consistent readings with outstanding repeatability.
Innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing. Outstanding connectivity when transferring results to Microsoft Excel spreadsheet or printer YDP40.
  • Pay only for what you actually need
  • Obtain professional results with a world-class weighing instrument
  • Consistent readings with outstanding repeatability and overload protection for many years of reliability
  • Supervisor lock prevents unintentional changes to the settings
  • Transfer data from balance to printer or computer quickly and easily with plug & play technology
  • Sturdy draft shield withstands rigorous weigh routines, by multiple users
  • Instrument can be completely disassembled for convenient cleaning
Specifications
  • Level control: Glass level indicator with air bubble for centering
  • Weighing units: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS,N
  • Tamper protection: Supervisor lock
  • Language selection: English, French, Spanish
  • Theft lock: Kensington lock or Lockdown with cable or chain
  • Weigh below: Yes
  • Output: Mini-USB
  • Power: 100-240V (universal)
Applications
Weighing; Density; Percentage; Check-weighing, Peak-hold, Counting; Unstable Conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 510 g
Tipo di display Color Graphic
Leggibilità 1 mg
Formato Carat, grain, milligram, pound, ounce, pennyweight
Include Universal power adapter, USB data cable, in-use co
Livellamento Manual
Linearità 2 mg
Materiale Gold, Die-cast Aluminum, ABS Plastic
Modello 513
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Tipo Precision Balance
Warranty 2 Years
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 12 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.2 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 10.8 lb.
Peso (sistema metrico) 4.9 kg
Requisiti elettrici 100/240 V 2 w
Tensione 100/240 V
Wattage 2 w