Learn More
Sartorius Practum™ Precision Weighing Balances
Codice prodotto. p-4686841 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
210 g
310 g
510 g
Modello:
213
313
513
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13552990
Marca: Sartorius PRACTUM2131S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Consistent readings with outstanding repeatability.
Involucro dal design innovativo e robusta cella di pesatura per operazioni semplici. Eccellente connettività nel trasferimento dei risultati ai fogli di calcolo Microsoft Excel o alla stampante YDP40.
  • Si pagano solo le caratteristiche effettivamente necessarie
  • Risultati professionali con una bilancia di altissimo livello
  • Letture coerenti con eccellente ripetibilità e protezione da sovraccarico per molti anni di affidabilità
  • Il blocco supervisore impedisce modifiche involontarie alle impostazioni
  • Trasferimento dati dalla bilancia a una stampante o a un computer facile e veloce con la tecnologia plug & play
  • Schermatura resistente in grado di resistere a procedure di pesatura rigorose condotte da più utenti
  • Possibilità di disassemblare completamente lo strumento per una pulizia ottimale
Specifiche
  • Controllo del livello: Indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington o di blocco con cavo o catena
  • Pesata da sotto: sì
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni
Peso; densità; percentuale; pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio; condizioni di instabilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 210 g
Tipo di display Display grafico a colori
Leggibilità 1 mg
Formato Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Include Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g
Livellamento Manuale
Linearità ±2 mg
Materiale Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS
Modello 213
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 3 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia di precisione
Warranty 2 anni
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 12 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.2 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 10.8 libbre
Peso (sistema metrico) 4.9 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 2 W
Tensione 100/240 V
Wattage 2 W