Learn More
Sartorius Printers for Secura™, Quintix™, Practum™ Analytical and Precision Weighing Balances
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Standard Laboratory Printer
Description
GLP and standard laboratory printers
Stampante GLP: YDP30
- Fornisce stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione appropriata di data e ora
- Per bilance da laboratorio Secura e Quintix
- Facilità di trasferimento su carta delle misurazioni del peso
- Stampante termica con risoluzione di 203 x 203 dpi
- Per bilance da laboratorio Secura, Quintix e Practum
Spécification
Spécification
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bilance da laboratorio Secura, Quintix, Practum |
| Requisiti elettrici | 240 V/50 Hz/10 amp single phase |
| Tipo | Stampante di linea termica standard |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu