Learn More
Sartorius Pump Collar for Vivapure™ Miniprep and Maxiprep Protein Purification Spin Columns
Codice prodotto. 11710875 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Include:
Sealing cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11710875
Marca: Sartorius VSPPCSC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory peristaltic pump collar
  • Use for processing large samples (greater than 20mL)
  • Comes with sealing cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Vivapure™ Miniprep and Maxiprep Protein Purification Spin Columns
Include Sealing cap