Learn More
Sartorius Quintix™ Precision Weighing Balances
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13522980 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
210 g
310 g
510 g
610 g
Leggibilità:
1 mg
Modello:
213
313
513
613
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13522980
Marca: Sartorius QUINTIX5131S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore di alimentazione universale, coperchio, guida applicativa, coperchio parapolvere per bilancia analitica
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
  • Facile navigazione del menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
  • Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
  • Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCA™
  • Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Calibrazione: interna, completamente automatizzata; possibilità di calibrazione esterna
  • Unità di peso: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità GLP, GMP
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 510 g
Tipo di display Display grafico a colori
Leggibilità 1 mg
Formato Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Include Adattatore universale, coperchio, guida applicativ
Livellamento Manuale
Linearità ±2 mg
Materiale Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS
Modello 513
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia di precisione
Warranty 2 anni
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 12 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.2 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14.1 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 10.8 libbre
Peso (sistema metrico) 4.9 kg
Tensione 100/240 V
Wattage 2 W
Legal for Trade Class I