Learn More
Sartorius Quintix™ Precision Weighing Balances
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Descrizione
Includes
Adattatore di alimentazione universale, coperchio, guida applicativa, coperchio parapolvere per bilancia analitica
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
- Facile navigazione del menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
- Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
- Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCA™
- Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
- Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
- Calibrazione: interna, completamente automatizzata; possibilità di calibrazione esterna
- Unità di peso: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
- Indicatore di stabilità: sì
- Protezione da manomissioni: blocco supervisore
- Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
- Modelli omologati: sì
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | GLP, GMP |
| Tipo di collegamento | Mini USB |
| Capacità | 310 g |
| Tipo di display | Display grafico a colori |
| Leggibilità | 1 mg |
| Formato | Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei |
| Include | Adattatore universale, coperchio, guida applicativ |
| Livellamento | Manuale |
| Linearità | ±2 mg |
| Materiale | Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS |
| Vedi altri risultati |