Learn More
Sartorius Replacement parts for Microsart Funnel
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Microsart Base Support
Microsart Frit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 14-555-783: Microsart™ Frit
- 14-555-784: Microsart Base 47 mm, stainless steel
Specifica
Specifica
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microsart Funnel |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Each |
| Tipo | Microsart Base Support |
| Diametro (sistema metrico) membrana | 4.7 cm |